Stampa…
2-Chloro-3-methylisonicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929238-1G OR929238-250MG
APOSOR929238-1GEA 321 EUR
APOSOR929238-1G APOSOR929238-250MG
2-Chloro-3-methylisonicotinic acid 98%
2-Chloro-3-methylisonicotinic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16610679
CAS Number: 133928-73-1