Stampa…
Acetyl-d-alloisoleucine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Acetyl-D-allo-isoleucine
OR929224-1G OR929224-250MG
APOSOR929224-1GEA 121 EUR
APOSOR929224-1G APOSOR929224-250MG
Acetyl-d-alloisoleucine 95%
Acetyl-d-alloisoleucine
Formula: C₈H₁₅NO₃
Peso molecolare: 173,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00136538
CAS Number: 54831-20-8