2-Chloro-5-methoxypyridin-3-amine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR929197-1G
OR929197-250MG
APOSOR929197-1GEA
115
EUR
APOSOR929197-1G
APOSOR929197-250MG
2-Chloro-5-methoxypyridin-3-amine 96%
2-Chloro-5-methoxypyridin-3-amine
Formula:
C₆H₇ClN₂O Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11044248 CAS Number: 720666-45-5 |