Stampa…
5-Bromo-L-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929180-1G OR929180-250MG OR929180-500MG OR929180-100MG
APOSOR929180-1GEA 161 EUR
APOSOR929180-1G APOSOR929180-250MG APOSOR929180-500MG APOSOR929180-100MG
5-Bromo-L-tryptophan 97%
5-Bromo-L-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06796707
CAS Number: 25197-99-3