Stampa…
tert-Butyl 2-(ethylamino)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929179-1G OR929179-250MG
APOSOR929179-1GEA 141 EUR
APOSOR929179-1G APOSOR929179-250MG
tert-Butyl 2-(ethylamino)acetate 95%
tert-Butyl 2-(ethylamino)acetate
Formula: C₈H₁₇NO₂
Peso molecolare: 159,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12148668
CAS Number: 172317-17-8