Stampa…
4-Bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-1,3-dihydroisobenzofuran
OR929157-1G OR929157-250MG
APOSOR929157-1GEA 350 EUR
APOSOR929157-1G APOSOR929157-250MG
4-Bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran 95%
4-Bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran
Formula: C₈H₇BrO
Peso molecolare: 199,045 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22397733
CAS Number: 1402667-16-6