Stampa…
2,3-Dihydrocinnolin-4(1H)-one hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929099-1G OR929099-250MG
APOSOR929099-1GEA 633 EUR
APOSOR929099-1G APOSOR929099-250MG
2,3-Dihydrocinnolin-4(1H)-one hydrochloride 95%
2,3-Dihydrocinnolin-4(1H)-one hydrochloride
Formula: C₈H₈N₂O·ClH
Peso molecolare: 184,623 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156669
CAS Number: 137195-33-6