Stampa…
tert-Butyl 2-(4-bromophenyl)acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929080-1G OR929080-250MG
APOSOR929080-1GEA 78.3 EUR
APOSOR929080-1G APOSOR929080-250MG
tert-Butyl 2-(4-bromophenyl)acetate 97%
tert-Butyl 2-(4-bromophenyl)acetate
Formula: C₁₂H₁₅BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11975535
CAS Number: 33155-58-7