Stampa…
2-(Pyridin-2-yloxy)ethanamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929033-1G OR929033-5G
APOSOR929033-1GEA 227 EUR
APOSOR929033-1G APOSOR929033-5G
2-(Pyridin-2-yloxy)ethanamine 98%
2-(Pyridin-2-yloxy)ethanamine
Formula: C₇H₁₀N₂O
Peso molecolare: 138,167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00090835
CAS Number: 29450-07-5