Stampa…
3-Methoxy-2-nitroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3'-Methoxy-2'-nitroacetophenone
OR929028-1G OR929028-5G
APOSOR929028-1GEA 256 EUR
APOSOR929028-1G APOSOR929028-5G
3-Methoxy-2-nitroacetophenone 95%
3-Methoxy-2-nitroacetophenone
Formula: C₉H₉NO₄
Peso molecolare: 195,172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03428535
CAS Number: 33852-43-6