Stampa…
3-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929007-1G OR929007-250MG
APOSOR929007-1GEA 85.7 EUR
APOSOR929007-1G APOSOR929007-250MG
3-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697766
CAS Number: 40155-47-3