Stampa…
3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-((Dimethylamino)methyl)-4-hydroxybenzaldehyde
OR928980-1G OR928980-250MG
APOSOR928980-1GEA 386 EUR
APOSOR928980-1G APOSOR928980-250MG
3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde 95%
3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso molecolare: 179,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07186317
CAS Number: 116546-04-4