Stampa…
3-(Propan-2-yloxy)azetidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Isopropoxyazetidine hydrochloride
OR928975-25G OR928975-50G OR928975-5G
APOSOR928975-25GEA 310 EUR
APOSOR928975-25G APOSOR928975-50G APOSOR928975-5G
3-(Propan-2-yloxy)azetidine hydrochloride
3-(Propan-2-yloxy)azetidine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 151,634 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06804558
CAS Number: 871657-49-7