2-(Methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928971-1G
OR928971-250MG
APOSOR928971-1GEA
91.6
EUR
APOSOR928971-1G
APOSOR928971-250MG
2-(Methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formula:
C₆H₆N₂OS Peso molecolare: 154,19 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03780729 CAS Number: 90905-31-0 |