Stampa…
1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928965-1G OR928965-5G
APOSOR928965-1GEA 219 EUR
APOSOR928965-1G APOSOR928965-5G
1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11695056
CAS Number: 1071359-81-3