Stampa…
3-Allyl-4-ethoxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928959-1G OR928959-5G
APOSOR928959-1GEA 219 EUR
APOSOR928959-1G APOSOR928959-5G
3-Allyl-4-ethoxybenzaldehyde 95%
3-Allyl-4-ethoxybenzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Peso molecolare: 190,238 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08691768
CAS Number: 915922-34-8