Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928950-1G OR928950-250MG
APOSOR928950-1GEA 250 EUR
APOSOR928950-1G APOSOR928950-250MG
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde 98%
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Formula: C₇H₅N₃O
Peso molecolare: 147,134 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027563
CAS Number: 106012-56-0