Stampa…
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-1-(Benzyloxy)propan-2-ol
OR928945-1G OR928945-5G
APOSOR928945-1GEA 52.2 EUR
APOSOR928945-1G APOSOR928945-5G
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Densità: 1,027 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07367007
CAS Number: 89401-28-5