Stampa…
4-(2-Piperidyl)-1-butanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928941-1G OR928941-250MG
APOSOR928941-1GEA 633 EUR
APOSOR928941-1G APOSOR928941-250MG
4-(2-Piperidyl)-1-butanol 95%
4-(2-Piperidyl)-1-butanol
Formula: C₉H₁₉NO
Peso molecolare: 157,253 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13183976
CAS Number: 90726-50-4