Stampa…
1-(3-Furyl)-N-methylethanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928926-1G OR928926-250MG
APOSOR928926-1GEA 720 EUR
APOSOR928926-1G APOSOR928926-250MG
1-(3-Furyl)-N-methylethanamine 95%
1-(3-Furyl)-N-methylethanamine
Formula: C₇H₁₁NO
Peso molecolare: 125,168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04967012
CAS Number: 252372-11-5