Stampa…
5-(Pyridin-4-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928917-100MG OR928917-1G OR928917-250MG
APOSOR928917-100MGEA 161 EUR
APOSOR928917-100MG APOSOR928917-1G APOSOR928917-250MG
5-(Pyridin-4-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid 95%
5-(Pyridin-4-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07377115
CAS Number: 893638-41-0