(1-Ethylpropyl)methylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928914-1G
OR928914-5G
APOSOR928914-1GEA
219
EUR
APOSOR928914-1G
APOSOR928914-5G
(1-Ethylpropyl)methylamine 95%
(1-Ethylpropyl)methylamine
Formula:
C₆H₁₅N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09046900 CAS Number: 52317-98-3 |