Stampa…
3-(4-Pyridinyl)-2-propyn-1-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR928835-1G OR928835-250MG OR928835-5G
APOSOR928835-1GEA 45.1 EUR
APOSOR928835-1G APOSOR928835-250MG APOSOR928835-5G
3-(4-Pyridinyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(4-Pyridinyl)-2-propyn-1-ol
Formula: C₈H₇NO
Punto di fusione: 117…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00168868
CAS Number: 93524-95-9