Stampa…
5-Bromo-1-methylpyrimidin-2(1H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928790-1G OR928790-250MG
APOSOR928790-1GEA 143 EUR
APOSOR928790-1G APOSOR928790-250MG
5-Bromo-1-methylpyrimidin-2(1H)-one 95%
5-Bromo-1-methylpyrimidin-2(1H)-one
Formula: C₅H₅BrN₂O
Peso molecolare: 189,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044136
CAS Number: 14248-01-2