Stampa…
5-Hydroxy-1-cyclooctene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Cyclooct-4-enol
OR928731-1G OR928731-5G
APOSOR928731-1GEA 75.7 EUR
APOSOR928731-1G APOSOR928731-5G
5-Hydroxy-1-cyclooctene 97%
5-Hydroxy-1-cyclooctene
Formula: C₈H₁₄O
Peso molecolare: 126,196 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06252442
CAS Number: 4277-34-3