tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl (3-oxocyclopentyl)carbamate
Formula:
C₁₀H₁₇NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09751875 CAS Number: 847416-99-3 |