Stampa…
2-Chloro-1-ethyl-1H-imidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928703-1G OR928703-500MG
APOSOR928703-1GEA 574 EUR
APOSOR928703-1G APOSOR928703-500MG
2-Chloro-1-ethyl-1H-imidazole 95%
2-Chloro-1-ethyl-1H-imidazole
Formula: C₅H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699124
CAS Number: 946061-13-8