Stampa…
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928671-1G OR928671-250MG
APOSOR928671-1GEA 321 EUR
APOSOR928671-1G APOSOR928671-250MG
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 95%
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
Formula: C₆H₄ClNO₃
Peso molecolare: 173,554 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189223
CAS Number: 73038-85-4