Stampa…
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928612-1G OR928612-5G
APOSOR928612-1GEA 85.8 EUR
APOSOR928612-1G APOSOR928612-5G
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15529044
CAS Number: 171919-37-2