Stampa…
6,7-Dihydro-5h-quinolin-8-one oxime 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6,7-Dihydroquinolin-8(5H)-one oxime
OR928605-1G OR928605-250MG
APOSOR928605-1GEA 339 EUR
APOSOR928605-1G APOSOR928605-250MG
6,7-Dihydro-5h-quinolin-8-one oxime 95%
6,7-Dihydro-5h-quinolin-8-one oxime
Formula: C₉H₁₀N₂O
Peso molecolare: 162.188 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20921531
CAS Number: 58509-59-4