Stampa…
1-(3-Bromophenyl)ethanamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928575-1G OR928575-500MG
APOSOR928575-1GEA 394 EUR
APOSOR928575-1G APOSOR928575-500MG
1-(3-Bromophenyl)ethanamine 97%
1-(3-Bromophenyl)ethanamine
Formula: C₈H₁₀BrN
Peso molecolare: 200,076 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07780647
CAS Number: 74877-08-0