Stampa…
1,3-Dihydro-2-benzofuran-4-amine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928572-1G OR928572-250MG
APOSOR928572-1GEA 149 EUR
APOSOR928572-1G APOSOR928572-250MG
1,3-Dihydro-2-benzofuran-4-amine 96%
1,3-Dihydro-2-benzofuran-4-amine
Formula: C₈H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16659158
CAS Number: 98475-10-6