Stampa…
4-Methyl-cinnamaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928560-10G OR928560-1G OR928560-5G
APOSOR928560-10GEA 34.4 EUR
APOSOR928560-10G APOSOR928560-1G APOSOR928560-5G
4-Methyl-cinnamaldehyde 95%
4-Methyl-cinnamaldehyde
Formula: C₁₀H₁₀O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460295
CAS Number: 56578-35-9