Stampa…
3-(Chloromethyl)pyridazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR928537-1G OR928537-500MG
APOSOR928537-1GEA 925 EUR
APOSOR928537-1G APOSOR928537-500MG
3-(Chloromethyl)pyridazine hydrochloride
3-(Chloromethyl)pyridazine hydrochloride
Formula: C₅H₅ClN₂·ClH
Peso molecolare: 165,021 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19705404
CAS Number: 27349-66-2