Stampa…
N6,N6-Dimethyladenosine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2R,3R,4S,5R)-2-[6-(Dimethylamino)purin-9-yl]-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-(Dimethylamino)-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
OR928523-250MG OR928523-1G
APOSOR928523-250MGEA 132 EUR
APOSOR928523-250MG APOSOR928523-1G
N6,N6-Dimethyladenosine 97%
N6,N6-Dimethyladenosine
Formula: C₁₂H₁₇N₅O₄
Peso molecolare: 295,294 g/mol
Punto di fusione: 182…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00022822
CAS Number: 2620-62-4