Stampa…
4-Chloro-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928520-1G OR928520-250MG
APOSOR928520-1GEA 313 EUR
APOSOR928520-1G APOSOR928520-250MG
4-Chloro-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]pyridine 95%
4-Chloro-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]pyridine
Formula: C₅H₃ClN₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193520
CAS Number: 36258-82-9