Stampa…
5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928504-1G OR928504-250MG
APOSOR928504-1GEA 118 EUR
APOSOR928504-1G APOSOR928504-250MG
5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine 98%
5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142,586 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189517
CAS Number: 59489-32-6