Stampa…
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9285-1G OR9285-250MG
APOSOR9285-1GEA 323 EUR
APOSOR9285-1G APOSOR9285-250MG
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Punto di fusione: 97,5…101.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08435860
CAS Number: 868755-50-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III