Stampa…
3-(2-Piperidyl)-1-propanol hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928464-1G OR928464-250MG
APOSOR928464-1GEA 633 EUR
APOSOR928464-1G APOSOR928464-250MG
3-(2-Piperidyl)-1-propanol hydrochloride 95%
3-(2-Piperidyl)-1-propanol hydrochloride
Formula: C₈H₁₇NO·ClH
Peso molecolare: 179,688 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22573686
CAS Number: 90226-88-3