Stampa…
3,4-Dimethoxy-2-methylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928435-1G OR928435-250MG
APOSOR928435-1GEA 328 EUR
APOSOR928435-1G APOSOR928435-250MG
3,4-Dimethoxy-2-methylbenzoic acid 95%
3,4-Dimethoxy-2-methylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Peso molecolare: 196,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09701444
CAS Number: 5722-94-1