Stampa…
2-Chloro-3-ethylpyrazine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928424-1G OR928424-250MG
APOSOR928424-1GEA 121 EUR
APOSOR928424-1G APOSOR928424-250MG
2-Chloro-3-ethylpyrazine 96%
2-Chloro-3-ethylpyrazine
Formula: C₆H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055029
CAS Number: 63450-95-3