Stampa…
(2-Nitro-3-methoxy-phenyl)-methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Methoxy-2-nitrophenyl)methanol
OR928421-1G OR928421-250MG
APOSOR928421-1GEA 141 EUR
APOSOR928421-1G APOSOR928421-250MG
(2-Nitro-3-methoxy-phenyl)-methanol 95%
(2-Nitro-3-methoxy-phenyl)-methanol
Formula: C₈H₉NO₄
Peso molecolare: 183,161 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06202768
CAS Number: 53055-04-2