Stampa…
2-(3-Formylphenoxy)acetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928412-1G OR928412-5G
APOSOR928412-1GEA 132 EUR
APOSOR928412-1G APOSOR928412-5G
2-(3-Formylphenoxy)acetamide 95%
2-(3-Formylphenoxy)acetamide
Formula: C₉H₉NO₃
Peso molecolare: 179,173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04374050
CAS Number: 849015-95-8