Stampa…
6-Acetyl-5-hydroxytetralin 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928376-25G OR928376-5G
APOSOR928376-25GEA 652 EUR
APOSOR928376-25G APOSOR928376-5G
6-Acetyl-5-hydroxytetralin 95%
6-Acetyl-5-hydroxytetralin
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658289
CAS Number: 95517-07-0