7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR928352-100MG
OR928352-250MG
APOSOR928352-100MGEA
116
EUR
APOSOR928352-100MG
APOSOR928352-250MG
7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine 97%
7-Bromo-2-methyloxazolo[4,5-c]pyridine
Formula:
C₇H₅BrN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08692342 CAS Number: 116081-17-5 |