Stampa…
5-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chlorothiophene-3-carbaldehyde
OR928325-1G OR928325-250MG
APOSOR928325-1GEA 807 EUR
APOSOR928325-1G APOSOR928325-250MG
5-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 95%
5-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde
Formula: C₅H₃ClOS
Peso molecolare: 146,595 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17016115
CAS Number: 36155-85-8