Stampa…
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR928311-1G OR928311-25G OR928311-5G
APOSOR928311-1GEA 27.7 EUR
APOSOR928311-1G APOSOR928311-25G APOSOR928311-5G
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-one 95%
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-one
Formula: C₉H₈N₂O₃
Peso molecolare: 192,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458441
CAS Number: 162012-72-8