Stampa…
Methyl 2-chloro-3-methylisonicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928310-1G OR928310-250MG
APOSOR928310-1GEA 251 EUR
APOSOR928310-1G APOSOR928310-250MG
Methyl 2-chloro-3-methylisonicotinate 97%
Methyl 2-chloro-3-methylisonicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Peso molecolare: 185,608 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275065
CAS Number: 787596-41-2