4-Ethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928304-1G
OR928304-250MG
APOSOR928304-1GEA
807
EUR
APOSOR928304-1G
APOSOR928304-250MG
4-Ethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
4-Ethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester
Formula:
C₈H₁₁NO₂ Peso molecolare: 153,178 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11875848 CAS Number: 1260827-11-9 |