Stampa…
(2-Bromoethyl)oxirane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Bromoethyl)oxirane
OR928303-1G OR928303-5G
APOSOR928303-1GEA 219 EUR
APOSOR928303-1G APOSOR928303-5G
(2-Bromoethyl)oxirane 97%
(2-Bromoethyl)oxirane
Formula: C₄H₇BrO
Peso molecolare: 151,002 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040246
CAS Number: 13287-42-8